Learn More
Impureza de mitoxantrona (2-hidroxietil)piperazina (impureza de mitoxantrona D), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8,11-dihydroxy-4-(2-hydroxyethyl)-6-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]-2,3-dihydro-1H-naphtho[3,2-f]quinoxaline-7,12-dione |
| CAS | 137132-70-8 |
| Fórmula molecular | C22 H26 N4 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Mitoxantrone (2-Hydroxyethyl)piperazine Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26N4O6/c27-9-6-23-3-4-24-12-11-13-20(25-5-7-26(13)8-10-28)19-16(12)21(31)17-14(29)1-2-15(30)18(17)22(19)32/h1-2,11,23-25,27-30H,3-10H2 |
| SMILES | OCCNCCNc1cc2N(CCO)CCNc2c3C(=O)c4c(O)ccc(O)c4C(=O)c13 |
| Nombre IUPAC | 8,11-dihidroxi-4-(2-hidroxietil)-6-[2-(2-hidroxietilamino)etilamino]-2,3-dihidro-1H-nafto[3,2-f]quinoxalina-7,12-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 442.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 442.1852 |