Learn More
Invitrogen™ MitoTracker™ Deep Red FM Dye, for flow cytometry
Description
- Reactivos permeables a las células que etiquetan las mitocondrias en células vivas
- Los colorantes se proporcionan a una concentración optimizada con protocolos para citometrías de flujo que permiten un análisis más preciso con citometrías de flujo tanto convencionales como espectrales
- Simplemente incube las células en la concentración de colorante recomendada para las citometrías de flujo, que atraviesa pasivamente la membrana plasmática y se acumula en las mitocondrias activas
- Los colores brillantes permiten una fácil detección de las mitocondrias mediante citometrías de flujo sin necesidad de filtros especiales
- Los colorantes son uniformes, fiables y estables, lo que permite la generación de datos de alta calidad
- Optimizados para el uso en citometrías de flujo con todos los reactivos esenciales para el etiquetado de las mitocondrias en un solo kit
- Disuelva un vial de colorante en DMSO anhidro para proporcionar suficiente colorante para 20 ensayos
- Se detecta una gama de colores disponibles con filtros de citometrías de flujo estándar
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
| Formato | 5 x 20 pruebas |
| Etiqueta o tinte | Tinte |
| Nº de pruebas | 100 pruebas |
| Cantidad | 5 viales |
| Estado normativo | RUO |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |