Learn More
Mitotano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16681842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16681842 5 g 5 g
16671842 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16681842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109850050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53-19-0 | C14H10Cl4 | 320.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-19-0
Fórmula molecular C14H10Cl4
Peso molecular (g/mol) 320.03
Clave InChI JWBOIMRXGHLCPP-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[2,2-dicloro-1-(2-clorofenil)etilo]benceno
SMILES ClC(Cl)C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitotane
Punto de fusión 77.0°C to 78.0°C
Fórmula lineal (ClC6H4)2CHCHCl2
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 6301
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol, isooctane and, ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.04