Learn More
Mitotane, MedChemExpress
Código de producto. 16426286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16426286 100 mg 100 miligramos
16411696 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16426286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13690
MedChemExpress Mitotane(2,4′-DDD), an isomer of DDD and derivative of DDT, is an antineoplastic medication used in the treatment of adrenocortical carcinoma.
Mitotane(2,4′-DDD), an isomer of DDD and derivative of DDT, is an antineoplastic medication used in the treatment of adrenocortical carcinoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitotane
Forma física Solid
CAS 53-19-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10Cl4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 2,4′-DDD o,p'-DDD
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.46 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2Cl)C(Cl)Cl)C=C1
Peso molecular (g/mol) 320.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.04
Porcentaje de pureza 99.73%