Learn More
Mitoquinona Mesilado, TRC
Código de producto. 30469376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469376 100 mg 100 miligramos
30478457 50 mg 50 miligramos
30467886 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM372215100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 845959-50-4
Fórmula molecular C37H44O4P+ • CH3O3S-
Peso molecular (g/mol) 583.72951
Sinónimo (10-(4,5-Dimethoxy-2-methyl-3,6-dioxocyclohexa-1,4-dien-1-yl)triphenylphosphonium methanesulfonate, Mitoquinone Methanesulfonate, [10-(4,5-Dimethoxy-2-methyl-3,6-dioxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)decyl]triphenylphosphonium Methanesulfonate
Nombre IUPAC 10-(4,5-dimetoxi-2-metil-3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1-il)decil-trifenilfosfanio; Metanosulfonato
SMILES CCC/C(CP(O)(O)=O)=C\C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitoquinone Mesylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C37H44O4P.CH4O3S/c1-29-33(35(39)37(41-3)36(40-2)34(29)38)27-19-8-6-4-5-7-9-20-28-42(30-21-13-10-14-22-30,31-23-15-11-16-24-31)32-25-17-12-18-26-32;1-5(2,3)4/h10-18,21-26H,4-9,19-20,27-28H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.278