Learn More
Mitoquinone mesylate, MedChemExpress
Código de producto. 16495517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495517 5 mg 5 miligramos
16452526 25 mg 25 miligramos
16402788 10 mg 10 miligramos
16449476 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100116A
MedChemExpress Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.
Mitoquinone mesylate is a TPP-based, mitochondrially targeted antioxidant in order to protect against oxidative damage.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitoquinone mesylate
CAS 845959-50-4
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47O7PS
Cantidad 5 mg
Sinónimo MitoQ mesylateMitoQ10 mesylate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.33 mg/mL (12.27 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES [O-]S(=O)(C)=O.O=C(C(CCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=C4C)C(OC)=C(OC)C4=O
Peso molecular (g/mol) 678.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.81
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death