Learn More
Tocris Bioscience™ MitoPY1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18063862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18063862 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18063862 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4428/10
Fluorescent mitochondrial hydrogen peroxide indicator
Fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide (H2O2) in mitochondria of living cells. Displays enhanced emission at 528 nm in the presence of H2O2. Selective for H2O2 over superoxide, nitric oxide and hydroxyl radical. Detects local increases in H2O2 in an in vitro model of Parkinson's Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MitoPY1
CAS 1041634-69-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C52H53BIN2O5P
Formula Weight (peso de la fórmula) 954.68
Pureza >98%
Peso molecular 954.693