Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo de poro de transición MitoProbe™, para citometría de flujo
Código de producto. 10654413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10654413 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10654413 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor M34153
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1016.00€
    761.65€ / paquete de 1
    Ahorro 254.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Kit de ensayo de poros de transición MitoProbe™, para citometría de flujo
El kit de ensayo de poros de transición MitoProbe™ proporciona un método comprobado (Petronilli V. et al. 1989, 1999) de medición de la permeabilidad de la apertura de poros de transición de permeabilidad mitocondrial. El kit incluye una tinción y un desactivador que se cargan fácilmente en las células. En las células sanas, la tinción entra en las mitocondrias, pero no el desactivador. Las mitocondrias permanecen fluorescentes hasta que la activación de los poros mitocondriales permite la desactivación de la fluorescencia.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Formato Tubo
Tipo de producto Kit de ensayo de poros de transición
Contenido y almacenamiento Contiene 5 viales de calceína, AM (50 µg de polvo seco/vial), 1 vial de cobalto (II) hexahidrato de cloruro (1,2 ml, 80 mM en solución salina), 1 vial de ionomicina (55 µg), sal de calcio y 1 vial de DMSO (1,5 ml).
Almacenar en congelador (de – 5 a – 30 °C).
Excitación/emisión 488
N.º de reacciones 100 Reactions
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos MitoProbe
Conjugado Calceína AM