Learn More
Molecular Probes™ Kit de ensayo MitoProbe™ DiIC1(5): para citometría de flujo, 100 ensayos
Descripción
El kit de ensayo MitoProbe™ DiIC1(5) proporciona soluciones de tinción de cianina DiIC1(5) sensible al potencial de membrana y un disruptor de potencial de membrana mitocondrial, CCCP, para el estudio del potencial de membrana mitocondrial. El DiIC1(5) penetra en el citosol de las células eucariotas y se acumula principalmente en las mitocondrias con potenciales activos de membrana, produciendo una fluorescencia roja brillante. La intensidad de tinción del DiIC1(5) disminuye con un potencial de membrana mitocondrial reducido.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 vial de DiIC1(5) (625 μl, 10 μM en DMSO) y 1 vial de CCCP: (125 μl, 50 mM DMSO). Almacenar a entre 2 y 6 °C, protegido de la luz. No la congele. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de ensayo de citómetros de flujo |
| Tipo de colorante | DiIC1(5) |
| Emission | 633/635 |
| Formato | Tubo(s) |
| Línea de productos | MitoProbe |
| Cantidad | 100 kits |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |