Learn More
MitoPB amarillo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MitoPB Yellow |
| CAS | 2388996-43-6 |
| Fórmula molecular | C74H60NO4P2 • Br |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (4-(4-(9-(Diphenylamino)-7-(4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenyl)-7,12-dihydrobenzo[4,5]pentaleno[2,1-a]naphthalen-7-yl)phenoxy)butyl)triphenylphosphonium Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C74H60NO4P2.BrH/c76-81(66-34-17-6-18-35-66)72-67-36-20-19-23-54(67)37-47-69(72)71-73(81)68-48-42-59(75(57-24-7-1-8-25-57)58-26-9-2-10-27-58)51-70(68)74(71,56-40-45-61(46-41-56)78-52-62-53-79-62)55-38-43-60(44-39-55)77-49-21-22-50-80(63-28-11-3-12-29-63,64-30-13-4-14-31-64)65-32-15-5-16-33-65;/h1-20,23-48,51,62H,21-22,49-50,52-53H2;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | O=[P]1(C2=CC=CC=C2)C(C3=CC=C(N(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)C=C3C6(C7=CC=C(OCCCC[P+](C8=CC=CC=C8)(C9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10)C=C7)C%11=CC=C(OCC%12CO%12)C=C%11)=C6C%13=CC=C%14C(C=CC=C%14)=C1%13.[Br-] |
| Nombre IUPAC | bromuro de (4-(4-(9-(difenilamino)-12-óxido-7-(4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil)-12-fenil-7H-benzo[g]indeno[1,2-b]fosfindol-7-il)fenoxi)butil)trifenilfosfonio |
| Peso molecular (g/mol) | 1169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1167.32 |