Learn More
Mitonafida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitonafide |
| CAS | 54824-17-8 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N3 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-nitro-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15N3O4/c1-17(2)6-7-18-15(20)12-5-3-4-10-8-11(19(22)23)9-13(14(10)12)16(18)21/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCN1C(=O)c2cccc3cc(cc(C1=O)c23)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(dimetilamino)etil]-5-nitrobenzo[de]isoquinolina-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 313.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 313.1063 |