Learn More
mitomicina, Mikromol™
Descripción
Mitomicina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitomycin |
| CAS | 50-07-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Mitomycin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C15 H18 N4 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2',3':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N |
| Nombre IUPAC | [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-metoxi-5-metil-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahidroazirino[2',3':3,4]pirrolo[1,2-a]indol-8-il]metil carbamato |
| Mostrar más |