Learn More
Mitomicina C, TRC
Código de producto. 30041196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30041196 100 mg 100 miligramos
18043020 25 mg 25 miligramos
18050420 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041196 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM371900100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-07-7
Fórmula molecular C15 H18 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 334.33
Sinónimo Mitomycin, [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-methoxy-5-methyl-4,7-dioxo-1,1a,2,4,7,8,8a,8b-octahydroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-yl]methyl carbamate, Mitomycin C
Nombre IUPAC [(1aS,8S,8aR,8bS)-6-Amino-8a-metaxi-5-metil-4,7-dioxi-1,1a,2,4,7,8,8,8a,8b-octahidroazirino[2' ',3' ':3,4]pyrrolo[1,2-a]indol-8-il]metilcarbamato
SMILES CO[C@]12[C@H]3N[C@H]3CN1C4=C([C@H]2COC(=O)N)C(=O)C(=C(C)C4=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitomycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O5/c1-5-9(16)12(21)8-6(4-24-14(17)22)15(23-2)13-7(18-13)3-19(15)10(8)11(5)20/h6-7,13,18H,3-4,16H2,1-2H3,(H2,17,22)/t6-,7+,13+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.1277
Porcentaje de pureza >95%