Learn More
Mitomicina C, MP Biomedicals™
Código de producto. 17690867 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
20 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17690867 20 mg 20 miligramos
17670867 2 mg 2 miligramos
17680867 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17690867 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210049820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00€
    809.55€ / 20 miligramos
    Ahorro 40.45€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Es el antibiótico de mitomicina más común. La mitomicina C, MP Biomedicals es el antibiótico de mitomicina menos tóxico y tiene una actividad antitumoral más potente. Es un inhibidor de la síntesis de ADN, división nuclear y células cancerosas.
  • Antibacteriano frente a bacilos grampositivos, gramnegativos y ácidorresistentes
  • Descompone el ADN en células cancerígenas formando un complejo con ADN
  • Inhibe la división de células cancerosas al interferir con la biosíntesis del A
CAS 50-07-7
Fórmula molecular C15H18N4O5
Peso molecular (g/mol) 334.332
Clave InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Sinónimo Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Especificaciones
Tipo Mitomycin C
Forma física Crystalline Powder
pH 6 a 9 (Estabilidad)
Coeficiente de extinción EmM(367 nm) = 21,84 (agua); EmM(357 nm) = 22,78 (metanol); E1% (216 nm) = 742 (metanol); E1% (360 nm) = 742 (metanol); E1% (560 nm) = 0,06 (metanol) (Lit.)
Potencia mínimo 850 μg/mg
Color Blue
Cantidad 20 mg
Información de solubilidad Soluble en ácidos acuosos diluidos o bases acuosas diluidas.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.33
Grado Antibiótico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin