Learn More
Mitomicina C, MP Biomedicals™
Código de producto. 17670867 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
20 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17670867 2 mg 2 miligramos
17680867 10 mg 10 miligramos
17690867 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17670867 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210049802
Es el antibiótico de mitomicina más común. La mitomicina C, MP Biomedicals es el antibiótico de mitomicina menos tóxico y tiene una actividad antitumoral más potente. Es un inhibidor de la síntesis de ADN, división nuclear y células cancerosas.
  • Antibacteriano frente a bacilos grampositivos, gramnegativos y ácidorresistentes
  • Descompone el ADN en células cancerígenas formando un complejo con ADN
  • Inhibe la división de células cancerosas al interferir con la biosíntesis del A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-07-7
Fórmula molecular C15H18N4O5
Peso molecular (g/mol) 334.332
Clave InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
Sinónimo Ametycin, 7-Amino-9-a-methoxymitosane, Mit-C, Mitocin-C, Mitomycinum, Mutamycin, Azirizino[2', 3': 3,4] pyrrolo [1,2-a] indole 4,7-dione-6-amino-1,1a, 2, 8, 8a, 8b-hexahydro- 8- (hydroxymethyl) 8a-methoxy-5-methyl carbamate
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Especificaciones
Forma física Powder
pH 6 to 9 (Stability)
Coeficiente de extinción EmM(367 nm) = 21.84 (water); EmM(357 nm) = 22.78 (methanol); E1% (216 nm) = 742 (methanol); E1% (360 nm) = 742 (methanol); E1% (560 nm) = 0.06 (methanol) (Lit.)
Potencia 850μg/mg minimum
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad Soluble in dilute aqueous acids or dilute aqueous bases.
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.33
Grado Antibiótico
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mitomycin C, Antibiotic Class
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mitomycin