Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mitomicina C, contiene 2 mg de Mitomicina C y 48 mg de NaCl
Código de producto. 10286710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10286710 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 10286710 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 226940020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    125.65€ / 2 miligramos
    Ahorro 18.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La mitomicina C, CAS # 50-07-7, es un complejo de metilazirinopirroloindolediona aislado de la bacteria Streptomyces caespitosus y otras especies bacterianas de Streptomyces.Es un compuesto versátil y potente con actividad antibiótica y puede tener un valor terapéutico potencial en el tratamiento del cáncer.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La mitomicina C es un polvo cristalino azul-violeta soluble en agua, inestable en condiciones de luz y ácido, pero puede almacenarse de forma estable a una temperatura de 2 a 8 °C.
  • La mitomicina C biolendida genera radicales de oxígeno, ADN de alquilatos y produce enlaces transversales de ADN intercadena, lo que inhibe la síntesis de ADN
Aplicaciones
  • La mitomicina C es preferentemente tóxica para las células hipóxicas resistentes a la terapia del cáncer y, por lo tanto, se utiliza para estudiar su posible efecto terapéutico en las etapas avanzadas del cáncer
  • A altas concentraciones, la mitomicina C inhibe la síntesis de ARN y proteínas y demuestra fuertes propiedades antibióticas tanto para bacterias grampositivas como gramnegativas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitomycin C
CAS 50-07-7, 7647-14-5
Punto de fusión >360.0°C
Color Azul morado
Envase Ampolla
Fórmula molecular C15H18N4O5
Número MDL MFCD00078109
Cantidad 2 mg
Índice Merck 15, 6300
Sinónimo mitomycin c, mitomycin, ametycine, mutamycin, ametycin, mitocin-c, mitomycinum, mytomycin, mytozytrex, mitomycin-c
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, acetone, butyl acetate and, cyclohexanone;, slightly soluble in benzene, ccl4, diethyl ether;, practically insoluble in petroleum ether.
Clave InChI NWIBSHFKIJFRCO-WUDYKRTCSA-N
SMILES CC1=C(C(=O)C2=C(C1=O)N3CC4C(C3(C2COC(=O)N)OC)N4)N
Peso molecular (g/mol) 334.32
PubChem CID 5746
ChEBI CHEBI:27504
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.32
Porcentaje de pureza ≥99% with regard to the non-formulated material
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mitomycin C
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.