Learn More
R&D Systems™ Mitomycin C
Código de producto. 30000846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30000846 2 mg 2 miligramos
18792554 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30000846 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3258/2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.43€
    119.70€ / 2 miligramos
    Ahorro 17.73€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. DNA cross-linking antitumor agent
Mitomycin C is an antibiotic and antitumor agent. Covalently binds DNA forming intra- and interstrand crosslinks. Inhibits DNA synthesis. Also used for MEF/STO feeder layer preparation in stem cell culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-07-7
Fórmula molecular C15H18N4O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitomycin C
Cantidad 2 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.33
Tipo de producto Mitomycin C
Pureza >98%
Peso molecular 334.332