Learn More
Mitomicina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitomycin A |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O6/c1-6-11(20)10-9(12(21)13(6)23-2)7(5-25-15(17)22)16(24-3)14-8(18-14)4-19(10)16/h7-8,14,18H,4-5H2,1-3H3,(H2,17,22)/t7-,8+,14+,16-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 349.1274 |
| Porcentaje de pureza | >95% |