missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mitofusin 1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499052 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499052 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP151841FR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    569.10€ / 0.1 ml
    Ahorro 32.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Mitofusin 1 Polyclonal antibody specifically detects Mitofusin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Mitofusin 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp762F247, EC 3.6.5, EC 3.6.5.-, FLJ20693, Fzo homolog, hfzo1, hfzo2, MGC41806, mitochondrial transmembrane GTPase Fzo-1, mitochondrial transmembrane GTPase FZO-2, mitofusin 1, mitofusin-1, putative transmembrane GTPase, Transmembrane GTPase MFN1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to an N-terminal region of human Mitofusin-1 (within residues 5-100). [Swiss-Prot Q8IWA4]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Mitochondrial Fusion Proteins, Mitochondrial Markers, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55669
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.