Learn More
Invitrogen™ Mitochondrial Membrane Potential Apoptosis Kit, with Mitotracker™ Red & Annexin V Alexa Fluor™ 488, for flow cytometry
Código de producto. 10494012
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10494012 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10494012 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V35116
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Kit de apoptosis potencial de membrana mitocondrial, con Mitotracker™ Red y anexina V Alexa Fluor™ 488, para citometría de flujo
Este producto de citometría de flujo proporciona un ensayo rápido y cómodo para dos características distintivas de la apoptosis: la externalización de fosfatidilserina y los cambios en el potencial de la membrana mitocondrial. Tras teñir una población celular con los colorantes Alexa Fluor™ 488 anexina V y MitoTracker™ Red CMXRos en el tampón de unión, las células vivas exhiben muy poca fluorescencia verde y fluorescencia roja brillante, mientras que las apoptóticas muestran fluorescencia verde y disminución de la fluorescencia roja. Estas poblaciones pueden distinguirse fácilmente mediante un citómetro de flujo; la línea de 488 nm de un láser de iones de argón puede usarse para excitar ambas tinciones.
Consulte una guía de selección para todos los ensayos de apoptosis para citometría de flujo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Formato Tubo, portaobjetos
Tipo de producto Kit de apoptosis de membrana mitocondrial
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de conjugado de anexina, Alexa Fluor™ 488 (250 µl), 3 viales de MitoTracker™ Red (50 µg por vial), 1 frasco de tampón de unión de anexina (solución 5X, 15 ml) y 1 vial de DMSO (100 µl).
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz.
Líneas láser del citómetro de flujo 488
Excitación/emisión Mitotracker™ Red 579⁄599, Alexa Fluor™ 488: 499⁄521
N.º de reacciones 50
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Alexa Fluor, MitoTracker
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Conjugado Alexa Fluor™ 488, MitoTracker™ Red
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo