Learn More
Abcam Kit de detección de radicales hidroxilo mitocondriales, Fluorescente, prueba 200
Código de producto. 32109873 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 pruebas
Tamaño de la unidad:
200 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32109873 200 pruebas 200 tests
1 options
Código de producto. 32109873 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab219931200Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Kit de ensayo basado en fluorescencia para detectar radicales hidroxilo en muestras de células en suspensión y adherentes.
  • Método de detección: Fluorescente
  • Tipos de muestras: Células de suspensión, Células adherentes
  • Instrumentos compatibles: lector de microplacas, microscopio de fluorescencia
  • Citado en: > 5 publicaciones (7 en total)
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Ubicación de detección Detección en células
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas, microscopio de fluorescencia
Formato kit
N.º de reacciones 200 pruebas
Molécula diana Radical hidroxilo
Método de detección Fluorescencia
Tipo de muestra Células de suspensión, células adherentes
Cantidad 200 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Detección de radicales hidroxilo