Learn More
Mito-TEMPO, MedChemExpress
Código de producto. 16487437
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16487437 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16487437 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112879
MedChemExpress Mito-TEMPO is a mitochondria-targeted superoxide dismutase mimetic with superoxide and alkyl radical scavenging properties.
Mito-TEMPO is a mitochondria-targeted superoxide dismutase mimetic with superoxide and alkyl radical scavenging properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mito-TEMPO
CAS 1334850-99-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35ClN2O2P
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (245.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 60 mg/mL (117.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES [O]N1C(C)(C)CC(NC(C[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O)CC1(C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 510.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.03
Porcentaje de pureza 95.27%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation