Learn More
R&D Systems™ Mito-HE
Código de producto. 18729466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paq. (10 x 50 μg)
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18729466 1 paq. (10 x 50 μg) 1 set
1 options
Código de producto. 18729466 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7641/1 PACK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    409.24€
    370.65€ / 1 sets
    Ahorro 38.59€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Fluorescent mitochondrial superoxide indicator in live cells
Mito-HE is a fluorescent probe for imaging superoxide in mitochondria of living cells. Selective for mitochondrial superoxides over other reactive oxygen and nitrogen species. Can be used to detect mitochondrial superoxide in Parkinson's and Alzheimer's disease in vitro models. Excitation/emission maxima λ ∼ 510/580 nm.
It is recommended to prepare stock solutions in DMSO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [6-(3,8-Diamino-6-phenyl-5(6 H)-phenanthridinyl)hexyl]triphenylphosphonium iodide
CAS 1003197-00-9
Cantidad 1 paq. (10 x 50 μg)
Línea de productos Tocris
Objetivo Mitochondria Dyes and Probes
Fórmula molecular C43H43IN3P
Pureza 0.8