Learn More
Mitiglinide calcium, MedChemExpress
Código de producto. 16471846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471846 500 mg 500 miligramos
16421256 200 mg 200 miligramos
16417286 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17398
MedChemExpress Mitiglinide Calcium (KAD-1229 anhydrous), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide Calcium is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium can be used for the research of type 2 diabetes.
Mitiglinide Calcium (KAD-1229 anhydrous), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide Calcium is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium can be used for the research of type 2 diabetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mitiglinide calcium
Forma física Solid
CAS 145525-41-3
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24NO3.1/2Ca
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo KAD-1229 anhydrousS21403 anhydrous
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (14.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])[C@H](CC(N1C[C@](CCCC2)([H])[C@]2([H])C1)=O)CC3=CC=CC=C3.[0.5Ca2+]
Peso molecular (g/mol) 334.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.44
Porcentaje de pureza 98.7%