Learn More
Mitiglinide calcium hydrate, MedChemExpress
Descripción
Mitiglinide calcium hydrate (KAD-1229), an insulinotropic agent, is an ATP-sensitive K+ (KATP) channel antagonist. Mitiglinide calcium hydrate is highly specific to the Kir6.2/SUR1 complex (the pancreatic beta-cell KATP channel). Mitiglinide Calcium hydrate can be used for the research of type 2 diabetes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitiglinide calcium hydrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 207844-01-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 500 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H24NO3.1/2Ca.H2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinónimo | KAD-1229 S-21403 |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (70.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| Mostrar más |