Learn More
Mitramicina A, TRC
Código de producto. 30483559
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483559 1 mg 1 miligramo
30482770 25 mg 25 miligramos
30472404 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483559 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3695001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18378-89-7
Fórmula molecular C52H76O24
Peso molecular (g/mol) 1085.15
Sinónimo [1S(2S,3S)]-5-Deoxy-1-C-[7-[[2,6-dideoxy-3-O-(2,6-dideoxy-β-D-arabino-hexopyranosyl)-β-D-arabino-hexopyranosyl]oxy]-3-[(O-2,6-dideoxy-3-C-methyl-β-D-ribo-hexopyranosyl-(1→3)-O-2,6-dideoxy-β-D-arabino-hexopyranosyl-(1→3)-2,6-dideoxy-β-D-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-1,2,3,4-tetrahydro-5,10-dihydroxy-6-methyl-4-oxo-2-anthracenyl]-1-O-methyl-D-threo-2-pentulose, Mithramycin, A 2371, Antibiotic LA 7017, Aureolic Acid, Mithracin, Mitramycin, NSC 24559, PA 144, Plicamycin, Plicatomycin
SMILES CC(=O)NCCc1c2c(ccc(O[C@H]3C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)C(C(=O)OC)O3)c2)n(C(=O)OC(C)(C)C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mithramycin A
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C52H76O24/c1-18-29(72-34-14-30(43(58)21(4)68-34)73-33-13-28(54)42(57)20(3)67-33)12-26-10-25-11-27(49(66-9)48(63)41(56)19(2)53)50(47(62)39(25)46(61)38(26)40(18)55)76-36-16-31(44(59)23(6)70-36)74-35-15-32(45(60)22(5)69-35)75-37-17-52(8,65)51(64)24(7)71-37/h10,12,19-24,27-28,30-37,41-45,49-51,53-61,64-65H,11,13-17H2,1-9H3/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,27+,28-,30-,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,41+,42-,43-,44-,45+,49+,50+,51-,52+/m1/s1