Learn More
R&D Systems™ Mithramycin A
Descripción
Mithramycin A is an anticancer antibiotic that selectively binds to G-C-rich DNA in the presence of Mg2+ or Zn2+, inhibiting RNA and DNA polymerase action. Inhibits c-myc expression and induces myeloid differentiation of HL-60 promyelocytic leukemia cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mithramycin A |
| CAS | 18378-89-7 |
| Cantidad | 1 mg |
| Solubilidad | Soluble to 50mM in DMSO |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C52H76O24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1085.16 |
| Tipo de producto | Mithramycin A |
| Pureza | >95% |
| Peso molecular | 1085.156 |