Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Mitchel XL
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Mitchel XL |
| Material de revestimiento | Cuero de napa de grano entero/cuero dividido |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 53 |
| Material del dedo del pie | Acero |