Learn More
Mitapivat, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mitapivat |
| CAS | 1260075-17-9 |
| Fórmula molecular | C24H26N4O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[4-[[4-(Cyclopropylmethyl)-1-piperazinyl]carbonyl]phenyl]-8-quinolinesulfonamide, AG 348 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H26N4O3S/c29-24(28-15-13-27(14-16-28)17-18-6-7-18)20-8-10-21(11-9-20)26-32(30,31)22-5-1-3-19-4-2-12-25-23(19)22/h1-5,8-12,18,26H,6-7,13-17H2 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=CC3=CC=CN=C32)N4CCN(CC4)CC5CC5 |
| Nombre IUPAC | N-(4-(4-(ciclopropilmetil)piperazina-1-carbonil)fenil)quinolina-8-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 450.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 450.17 |