Learn More
Manutan MIT5-D32.B22 - Manometer, 100 mm, 10 bar
Marca:  Manutan A276820
Encompass_Preferred
MIT5-D32.B22 - Manometer, 100 mm, 10 bar
Código de producto. 16877020
  • 60.38€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 18-05-2026