Learn More
Ácido misoprostol (10 mg en 1 mL de acetato de metilo), TRC
Código de producto. 30009807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
0.25 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.25 ml
1 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009807 0.1 mL 0.10 ml
30004065 0.25 mL 0.25 ml
30004788 1 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009807 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3687600.1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112137-89-0
Fórmula molecular C21 H36 O5
Peso molecular (g/mol) 368.51
Sinónimo Misoprostol Acid
Nombre IUPAC 7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E)-4-hidroxi-4-metiloct-1-enilo]-5-oxociclopentilo]ácido heptanoico
SMILES CCCCC(C)(O)C\C=C\[C@H]1[C@H](O)CC(=O)[C@@H]1CCCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Misoprostol Acid (10 mg in 1 mL Methyl Acetate)
Cantidad 0.1 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O5/c1-3-4-13-21(2,26)14-9-11-17-16(18(22)15-19(17)23)10-7-5-6-8-12-20(24)25/h9,11,16-17,19,23,26H,3-8,10,12-15H2,1-2H3,(H,24,25)/b11-9+/t16-,17-,19-,21?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.2563
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol Acid 10mg/mL