Learn More
Misoprostol, 1% en celulosa, TRC
Código de producto. 30179462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179462 1 mg 1 miligramo
30179186 10 mg 10 miligramos
30179124 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3687501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59122-46-2
Fórmula molecular C22 H38 O5
Peso molecular (g/mol) 382.53
Sinónimo Misoprostol, Mixture of methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4RS)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate and methyl 7-[(1RS,2RS,3RS)-3-hydroxy-2-[(1E,4SR)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]heptanoate, (11α,13E)-(+/-)-11,16-Dihydroxy-16-methyl-9-oxoprost-13-en-1-oic Acid Methyl Ester, Cytotec, Misogon, Misoprostil, SC 29333;
Nombre IUPAC metilo 7-[(1R,2R,3R)-3-hidroxi-2-[(E)-4-hidroxi-4-metiloct-1-enil]-5-oxociclopentilo]heptanoato
SMILES CCCCC(C)(CC=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)OC)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Misoprostol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H38O5/c1-4-5-14-22(2,26)15-10-12-18-17(19(23)16-20(18)24)11-8-6-7-9-13-21(25)27-3/h10,12,17-18,20,24,26H,4-9,11,13-16H2,1-3H3/b12-10+/t17-,18-,20-,22?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.2719
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Misoprostol 1%