Learn More
Misonidazol, TRC
Código de producto. 18073210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073210 100 mg 100 miligramos
18040520 1 g 1 g
17909949 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18073210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM368700100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13551-87-6
Fórmula molecular C7 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 201.18
Sinónimo α-(Methoxymethyl)-2-nitro-1H-imidazole-1-ethanol, α-(Methoxymethyl)-2-nitroimidazole-1-ethanol, 1-(2-Hydroxy-3-methoxypropyl)-2-nitroimidazole, 1-(2-Nitro-1-imidazolyl)-3-methoxy-2-propanol, 2-Nitro-1H-imidazole-1-(3-methoxy-2-propanol), NSC 261037, Racemic Misonidazole, Ro 7-0582, SR 1354, SRI 1354
Nombre IUPAC 1-metoxi-3-(2-nitroimidazol-1-il)propano-2-ol
SMILES COCC(O)Cn1ccnc1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Misonidazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3O4/c1-14-5-6(11)4-9-3-2-8-7(9)10(12)13/h2-3,6,11H,4-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.075