Learn More
Estándar MISA 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se a 100 μg/mL en 10% HNO3, VHG™
Descripción
Estándar MISA 4: As, Be, Bi, Hg, Re, S, Se a 100 μg/mL en HNO3 al 10%
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| CAS | 7439-97-6, 7440-15-5, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-69-9, 7782-49-2 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Mercury/Rhenium/Arsenic/Beryllium/Bismuth/Selenium/Sulfur |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluir HNO3 |
| Cantidad | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Mercury 99.95 μg/mL/Rhenium 99.98 μg/mL/Arsenic 99.99 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Bismuth 100 μg/mL/Selenium 100 μg/mL/Sulfur 100.1 μg/mL |