Learn More
Estándar MISA 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/mL en H2O/tr. HF, VHG™
Descripción
Estándar MISA 1: Ge, Hf, Mo, Nb, Si, Ta, Ti, W, Zr @ 100 μg/mL en H2O/HF tr.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium |
| CAS | 7440-56-4, 7440-58-6, 7439-98-7, 3-1-7660, 7440-25-7, 7440-32-6 |
| Métodos | ICP/ICP-MS |
| Nombres de analitos o componentes | Germanium/Hafnium/Molybdenum/Niobium/Tantalum/Titanium/Tungsten/Zirconium |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | HCl diluido |
| Cantidad | 500 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Germanium 100 μg/mL/Hafnium 100 μg/mL/Molybdenum 100 μg/mL/Niobium 100 μg/mL/Tantalum 100 μg/mL/Titanium 100 μg/mL/Tungsten 100 μg/mL/Zirconium 100 μg/mL |