Learn More
Mirtazapina, TRC
Código de producto. 30133814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133814 100 mg 100 miligramos
17930785 25 mg 25 miligramos
17922785 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM365000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85650-52-8
Fórmula molecular C17 H19 N3
Peso molecular (g/mol) 265.35
Sinónimo 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Nombre IUPAC 1,2,3,4,10,14b-Hexahidro-2-metilpirazina[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1579
Porcentaje de pureza >95%