Learn More
Mirtazapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirtazapine |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.1579 |
| Porcentaje de pureza | >95% |