Learn More
Mirtazapina N-óxido, TRC
Código de producto. 30135978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135978 2.5 mg 2.50 miligramo
17903085 10 mg 10 miligramos
17932355 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135978 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3650102.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155172-12-6
Fórmula molecular C17 H19 N3 O
Peso molecular (g/mol) 281.35
Sinónimo (14bRS)-2-Methyl-1,2,3,4,10-14b-hexahydropyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-Oxide, Mirtazapine Imp. A (EP), Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, 2-oxide, 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine 2-oxide
Nombre IUPAC (14bRS)-2-Metil-1,2,3,4,10-14b-hexahidropirazina[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina 2-óxido
SMILES C[N+]1([O-])CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3O/c1-20(21)10-9-19-16(12-20)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)19/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.1528
Porcentaje de pureza >95%