Learn More
La mirtazapina N-glucurónida (mezcla de diastereomeros) contiene inorgánicos >desconocidos en un 80%, TRC
Código de producto. 30483360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483360 2.5 mg 2.50 miligramo
30477562 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30483360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3650152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1080533-15-8
Fórmula molecular C23 H28 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 442.48
Sinónimo 2-β-D-Glucopyranuronosyl-1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepinium
SMILES C[N+]1(CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24)[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rac-Mirtazapine N-beta-D-Glucuronide
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N3O6/c1-26(22-19(29)17(27)18(28)20(32-22)23(30)31)10-9-25-16(12-26)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-24-21(14)25/h2-8,16-20,22,27-29H,9-12H2,1H3/p+1/t16?,17-,18-,19+,20-,22+,26?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.1973