Learn More
mirtazapina, Mikromol™
Código de producto. 17990736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17990736 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17990736 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1005.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mirtazapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Nombres de analitos o componentes Mirtazapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nombre IUPAC 1,2,3,4,10,14b-hexahidro-2-metilpirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina
Peso molecular (g/mol) 265.35
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265,1579 g/mol