Learn More
Mirtazapine, MedChemExpress
Descripción
Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirtazapine |
| CAS | 85650-52-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H19N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Org3770 6-Azamianserin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (188.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN1CC2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CN=C4N2CC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 265.35 |
| Mostrar más |