Learn More
Mirtazapine, MedChemExpress
Código de producto. 16428256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428256 100 mg 100 miligramos
16402116 500 mg 500 miligramos
16401416 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16428256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0352
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Mirtazapine (Org3770) is a potent and orally active noradrenergic and specific serotonergic antidepressant (NaSSA) agent. Mirtazapine is also a 5-HT2, 5-HT3, histamine H1 receptor and α2-adrenoceptor antagonist with pKi values of 8.05, 8.1, 9.3 and 6.95, respectively.
Specifications
Nombre del producto químico o material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H19N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Org3770 6-Azamianserin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (188.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CC2C3=CC=CC=C3CC4=CC=CN=C4N2CC1
Peso molecular (g/mol) 265.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.35
Porcentaje de pureza 99.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation