Learn More
Mirtazapina, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Mirtazapine |
| CAS | 85650-52-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Mirtazapine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Show More |