Learn More
mirtazapina, Lipomed
Descripción
Mirtazapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirtazapine |
| CAS | 85650-52-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Mirtazapine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H19 N3 |
| Sinónimo | 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,10,14 b-Hexahidro-2-metilpirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2 ]benzazepina |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |