Learn More
Mirtazapina EP Impureza B, Mikromol™
Descripción
Mirtazapina EP Impureza B
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl)methanol |
| CAS | 61337-89-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl)methanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenylpiperazin-1-yl]pyridin-3-yl]methanol, [2-[(2RS)-4-Methyl-2-phenyl-piperazin-1-yl]pyridin-3-yl]methanol, Mirtazapine Imp. B (EP), Mirtazapine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21N3O/c1-19-10-11-20(17-15(13-21)8-5-9-18-17)16(12-19)14-6-3-2-4-7-14/h2-9,16,21H,10-13H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3CO |
| Nombre IUPAC | [2-(4-metil-2-fenilpiperazin-1-il)piridin-3-il]metanol |
| Mostrar más |