Learn More
Mirtazapina-d3, TRC
Código de producto. 30477138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30477138 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477138 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM36500210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine-d3
CAS 1216678-68-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 2H3 H16 N3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Mirtazapine-D3
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Peso molecular (g/mol) 268.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1767
Porcentaje de pureza >95