Learn More
Bromuro de mirtazapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirtazapine Bromide |
| CAS | 61337-86-8 |
| Fórmula molecular | C17H18BrN3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-Bromo Mirtazapine, 8-Bromo-1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18BrN3/c1-20-6-7-21-16(11-20)15-5-3-2-4-12(15)8-13-9-14(18)10-19-17(13)21/h2-5,9-10,16H,6-8,11H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cc(Br)cnc24 |
| Peso molecular (g/mol) | 344.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.0684 |