Learn More
Mirtazapine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15345058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15345058 1 g 1 g
15355058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15345058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456170010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85650-52-8 | C17H19N3 | 265.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85650-52-8
Fórmula molecular C17H19N3
Peso molecular (g/mol) 265.35
Clave InChI RONZAEMNMFQXRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mirtazapine, remeron, mepirzepine, remergil, zispin, remergon, rexer, 6-azamianserin, remeron soltab, mepirzapin
PubChem CID 4205
ChEBI CHEBI:6950
SMILES CN1CCN2C(C1)C3=CC=CC=C3CC4=C2N=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine
Punto de fusión 121.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.35
Porcentaje de pureza 98%