Learn More
Mirtazapina, 1 mg/ml en metanol, Lipomed
Código de producto. 30458218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458218 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458218 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMMRT1166FB1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Mirtazapina, 1 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Nombres de analitos o componentes Mirtazapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo 1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14 b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2 ]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nombre IUPAC 1,2,3,4,10,14 b-Hexahidro-2-metilpirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2 ]benzazepina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 265.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 265,1579 g/mol