Learn More
Mirtazapina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30459117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459117 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459117 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1005.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mirtazapine
CAS 85650-52-8
Nombres de analitos o componentes Mirtazapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H19 N3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+/-)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 6-Azamianserin, Mepirzapin, Mepirzepine, Mirtazapine, Mirtazepine, Mirtazipine, Org 3770, Promyrtil, Remergil, Remergon, Remeron, Rexer, Zispin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3
Tipo de solución Solución única
SMILES CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nombre IUPAC 1,2,3,4,10,14b-hexahidro-2-metilpirazino[2,1-a]pirido[2,3-c][2]benzazepina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 265.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 265,1579 g/mol